missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16411026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
200mg
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16411026

Brand: Medchem Express HY12005

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.

Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.

Spécification

Chemical Name or Material Fingolimod hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 162359-56-0
Color White
Quantity 200 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H34ClNO2
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Synonym FTY720
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(N)(CO)CCC1=CC=C(C=C1)CCCCCCCC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 343.93
Formula Weight 343.93
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis