missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Fine Pore Cassettes in Tube Packs

Code produit 16344076 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Color:
Beige
Blue
Gray
Green
Lavender
Light Green
Lilac
Orange
Pink
Tan
White
Yellow
Conditionnement:
Pack of 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Color unitSize
16344076 Beige Pack of 750
16354076 Blue Pack of 750
16364076 Green Pack of 750
16374076 Gray Pack of 750
16384076 Lavender Pack of 750
16394076 Light Green Pack of 750
16304086 Lilac Pack of 750
16314086 Orange Pack of 750
16324086 Pink Pack of 750
16334086 Tan Pack of 750
16344086 White Pack of 750
16354086 Yellow Pack of 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16344076 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B851734BE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For use with very small biopsy tissue samples. These cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front-edge lid hinge, and attached lids that are available in 12 color varieties.

Printing

  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime

Grossing, Processing and Embedding

  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples

Sectioning

  • Precision engineering for solid connection to microtomes

Archiving

  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Pore Style Fine Pore
Closure Included Yes
Quantity 750/Cs.
Closure Type Attached Lid, Front Hinge
PrintMate Compatible Yes
Color Beige
For Use With (Equipment) For Use With PrintMate™ Printers
Product Type Cassette
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.