missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ficolin-2 Antibody (16), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18400158 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18400158 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18400158 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP221613JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Ficolin-2 Monoclonal antibody specifically detects Ficolin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Ficolin-2
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 16
Conjugate Janelia Fluor 549
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 37 kDa elastin-binding protein, Collagen/fibrinogen domain-containing protein 2, EBP-37ficolin (collagen/fibrinogen domain-containing lectin) 2 (hucolin), FCNLficolin B, ficolin (collagen/fibrinogen domain containing lectin) 2 (hucolin), ficolin-2, Ficolin-B, Ficolin-beta, Hucolin, L-ficolin, P35, Serum lectin p35
Host Species Mouse
Immunogen Purified procaryot expressed recombinant human L-Ficolin and full-length L-Ficolin (Ficolin-2) protein.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2220
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.