missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibulin 5/DANCE Antibody (293904) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30732603 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30732603 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30732603 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB3095D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Fibulin 5/DANCE Monoclonal antibody specifically detects Fibulin 5/DANCE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Fibulin 5/DANCE
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 293904
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ARMD3fibulin-5, Dance, DANCEFIBL-5, Developmental arteries and neural crest EGF-like protein, EVEC, fibulin 5, UP50FLJ90059, Urine p50 protein
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fibulin 5/DANCE, Gln24-Phe448, Accession # Q9UBX5
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10516
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.