missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fibrinogen alpha chain Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 20645-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Fibrinogen is a soluble protein found in blood plasma and is produced by the liver cells. The protein is a hexamer consisting of two sets of disulfide linked chains. Fibrinogen is essential for blood coagulation as the precursor of fibrin. It is converted to fibrin by the action of thrombin in the presence of calcium ions.Specifikationer
| Fibrinogen alpha chain | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| FGA | |
| FGA, Fib2, fibrinogen alpha chain | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 14161, 2243 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| E9PV24, P02671 | |
| Fga | |
| Fibrinogen alpha chain Fusion Protein Ag9567 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering