missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGFR2 Antibody (98739) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB6843JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FGFR2 Monoclonal antibody specifically detects FGFR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Neutralization,CyTOF
Spécification
| FGFR2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CD332 antigen, CEK3, CFD1, craniofacial dysostosis 1, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECT1, fibroblast growth factor receptor 2, FLJ98662, Jackson-Weiss syndrome, JWS, Keratinocyte growth factor receptorreceptor like 14, KGFR, K-sam, KSAM, soluble FGFR4 variant 4, TK14, TK25 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human FGF R2 isoforms and mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R2 isoforms | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF | |
| 98739 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Protein Kinase | |
| 2263 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu