Learn More
Invitrogen™ FGF18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA5106562
Código de producto. 16692995
  • £438.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total FGF18.
FGF18 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth, and invasion. It has been shown in vitro that this protein is able to induce neurite outgrowth in PC12 cells. Studies of the similar proteins in mouse and chick suggested that this protein is a pleiotropic growth factor that stimulates proliferation in a number of tissues, most notably the liver and small intestine. Knockout studies of the similar gene in mice implied the role of this protein in regulating proliferation and differentiation of midline cerebellar structures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
FGF18
Polyclonal
Unconjugated
Fgf18
D130055P09Rik; FGF; FGF18; FGF-18; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 18; UNQ420/PRO856; zFGF5
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
14172, 8817
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O76093, O89101
Fgf18
A synthesized peptide derived from human FGF18(Accession O76093), corresponding to amino acid residues E135-L185.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado