missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Target | FGD6 |
| Synonym | FYVE, RhoGEF and PH domain containing 6, RhoGEF and PH domain-containing protein 6, zinc finger FYVE domain-containing protein 24 |
| Gene Symbol | FGD6 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?