missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifications
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Fensulfothion |
| CAS | 115-90-2 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Density | 1.202 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 2219515 |
| Color | Light Yellow |
| Melting Point | <25°C |
| Boiling Point | 138°C to 141°C (0.01 hPa) |
| Synonym | Diethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.35 g/mol |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?