missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feline Leukaemia Virus p27 Antibody (PF12J-10A), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-65688AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Feline Leukaemia Virus p27 Monoclonal antibody specifically detects Feline Leukaemia Virus p27 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Feline Leukaemia Virus p27 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| feline leukemia provirus, Feline leukemia virus p27, Feline leukemia virus subgroup c receptor related protein 1, Feline sarcoma virus, flvcr protein, flvcr1, FPS, hflvcr, Oncogene fes | |
| Made to Viral FELINE LEUKAEMIA VIRUS p27 | |
| 0.125 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PF12J-10A | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido