missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRLB/FCRY Antibody (454217) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB4705JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FCRLB/FCRY Monoclonal antibody specifically detects FCRLB/FCRY in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Especificaciones
| FCRLB/FCRY | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| Fc receptor homolog expressed in B cells protein 2, Fc receptor like 2, Fc receptor-like and mucin-like 2, Fc receptor-like and mucin-like protein 2, Fc receptor-like B, Fc receptor-like protein 2, Fc receptor-related protein Y, FCRL2FCRLM2, FCRLY, FCRY, FLJ31052, FREB2, FREB-2FcRY, RP11-474I16.6 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRLB/FCRY, Ala18-Ser426, Accession # Q6BAA4 | |
| RUO | |
| 127943 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 454217 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido