missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRLA/FCRLM1 Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30733154 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30733154 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30733154 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF7905CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

FCRLA/FCRLM1 Polyclonal antibody specifically detects FCRLA/FCRLM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen FCRLA/FCRLM1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias Fc receptor homolog expressed in B cells (FREB), Fc receptor homolog expressed in B-cells, Fc receptor related protein X, Fc receptor-like A, Fc receptor-like and mucin-like 1, Fc receptor-related protein X, FCRL1, FCRLa, FCRLb, FCRLc1, FCRLc2, FCRLd, FCRLe, FCRLFc receptor-like protein, FCRLM1, FCRLX, FCRX, FREBFc receptor-like and mucin-like protein 1, MGC4595
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse FCRLA, Lys221-Lys352 (Ile321Met), Accession # Q920A9
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84824
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.