missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FCRL4/FcRH4/IRTA1 Antibody (A1), DyLight 680, Novus Biologicals™

Product Code. 18387861 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18387861 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18387861 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311836FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FCRL4/FcRH4/IRTA1 Monoclonal antibody specifically detects FCRL4/FcRH4/IRTA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen FCRL4/FcRH4/IRTA1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone A1
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD307d antigen, Fc receptor homolog 4, Fc receptor-like 4, FcRH4, FCRH4Fc receptor-like protein 4, FcRL4, FcR-like protein 4, hIFGP2, IFGP family protein 2, IFGP2, IGFP2, Immune receptor translocation-associated protein 1, immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated 1, IRTA1MGC150523, MGC150522
Host Species Mouse
Immunogen DNA-immunization followed by a boost with FCRL4/FcRH4/IRTA1-transfected cells
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 83417
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.