missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-52644APC
This item is not returnable.
View return policy
Beskrivning
Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF, Neutralization
Specifikationer
| Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| CD16, CD16A, CD16-II, FCG3, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcGRIIIA, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A | |
| Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 2214 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF | |
| 2.4G2 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering