missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc epsilon RI alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-33377-20ul
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Fc epsilon RI alpha Monoclonal antibody specifically detects Fc epsilon RI alpha in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
| Fc epsilon RI alpha | |
| Monoclonal | |
| Western Blot 1:1000 - 1:7000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| FCE1A;fcepsilonri;FCER1A;FcERI;Fcr-5 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-205 of human Fc epsilon RI alpha (NP_001992.1).,, Sequence:, VPQKPKVSLNPPWNRIFKGENVTLTCNGNNFFEVSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAKFEDSGEYKCQHQQVNESEPVYLEVFSDWLLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKVIYYKDGEALKYWYENHNISITNATVEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPLNITVIKAPREKYWLQ | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido