missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW7/Cdc4 Antibody (1C11), Novus Biologicals™

Product Code. 18391149 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18391149 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18391149 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00055294M06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

FBXW7/Cdc4 Monoclonal antibody specifically detects FBXW7/Cdc4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FBXW7/Cdc4
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1C11
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. NP_361014
Gene Alias AGOFBXO30, Archipelago homolog, archipelago, Drosophila, homolog of, CDC4FLJ16457, F-box and WD repeat domain containing 7, F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila), F-box and WD-40 domain-containing protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, F-box/WD repeat-containing protein 7, FBW7hCdc4, FBX30FLJ11071, FBXW6, hAgo, homolog of C elegans sel-10, SEL-10DKFZp686F23254, SEL10FBW6
Host Species Mouse
Immunogen FBXW7 (NP_361014, 599 a.a. ~ 707 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ADSTVKIWDIKTGQCLQTLQGPNKHQSAVTCLQFNKNFVITSSDDGTVKLWDLKTGEFIRNLVTLESGGSGGVVWRIRASNTKLVCAVGSRNGTEETKLLVLDFDVDMK
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 55294
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.