missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18372014 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18372014 100 μL 100µL
18397446 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18372014 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP304806100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FBXW5 Polyclonal specifically detects FBXW5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FBXW5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias DKFZp434B205, F-box and WD repeat domain containing 5, F-box and WD-40 domain protein 5, F-box and WD-40 domain-containing protein 5, F-box/WD repeat-containing protein 5, FBW5, MGC20962, RP11-229P13.10, WD repeat-containing F-box protein FBW5
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 184-566 of human FBXW5 (NP_061871.1).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54461
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.