missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Fast skeletal myosin light chain 2 Monoclonal antibody specifically detects Fast skeletal myosin light chain 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Fast skeletal myosin light chain 2 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3H3 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gene Accession No. | AAH12571 |
| Gene Alias | DKFZp779C0757, Fast skeletal myosin light chain 2, HUMMLC2B, MGC13450, MLC2B, MRLC2, MYL11, myosin light chain 2, myosin light chain, phosphorylatable, fast skeletal muscle, myosin regulatory light chain 2, skeletal muscle isoform, myosin, light chain 11, regulatory |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | MYLPF (AAH12571, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAPKRAKRRTVEGGSSSVFSMFDQTQIQEFKEAFTVIDQNRDGIIDKEDLRDTFAAMGRLNVKNEELDAMMKEASGPINFTVFLTMFGEKLKGADPEDVITGAFKVLDPEGKGTIKKKFLEELLTTQCDRFSQEEIKNMWAAFPPDVGGNVDYKNICYVITHGDAKDQE |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?