Learn More
Memmert™ Fan Speed Monitoring for UF75plus
Product Code. 17579725 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UF75plus Oven
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
17579725 UF75plus Oven Each
1 options
Product Code. 17579725 Supplier Memmert™ Supplier No. UF75plusV4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    £206.00
    £196.05 / Pack of 1
    Save £9.95
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fan speed monitoring with switch-off the heating feature and alarm in case of failure.
  • With switch-off heating
  • With alarm
Specifications
For Use With (Equipment) UF75plus Oven
Type Fan Speed Monitor
Includes Switch and alarm
Product Title
Select an issue
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.