missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM155B Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Product Code. 18339356 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18339356 20 μL 20µL
18382514 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18339356 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP30407420UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM155B Polyclonal specifically detects FAM155B in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAM155B
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gene Alias chromosome X open reading frame 63, CXorf63, family with sequence similarity 155, member B, Protein TED, TEDbB57D9.1 (TED protein), TMEM28, Transmembrane protein 28bB57D9.1, transmembrane protein FAM155B
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of Human FAM155B.
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 27112
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.