missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ FAI
GREENER_CHOICE

Product Code. 18724384
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18724384

Brand: Tocris Bioscience™ 8011/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Reagent for RNA SHAPE-MaP experiments in live cells

FAI is a reagent for RNA SHAPE-MaP experiments in live cells. Can be used to map RNA structures in vivoby forming stable 2'-OH adducts with RNA, blocking reverse transcriptase elongation. In vitro, FAI activity can be quenched with Dithiothreitol (Cat. No. 3154) and can be used to probe the secondary structure of mouse embryonic stem cell 5S rRNA. At elevated temperatures, FAI forms more stable adducts and exhibits less hydrolysis than NAI (Cat. No 7004).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 1H-Imidazol-1-yl(2-methyl-3-furanyl)methanone
CAS 1415238-77-5
Quantity 50 mg
Target DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Molecular Formula C9H8N2O2
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis