missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for IF160
Shop All Memmert Products
Click to view available options
Unit Size:
Each
Beskrivning
- For three temperature values: 37°C, 52°C, and 70°C
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | IF160 Incubator |
| Description | Measuring point chamber center |
| Calibration Type | Certificate for 3 temperatures |
| Product Type | Standard Works Calibration Certificate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering