missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Factor XII Antibody (OTI5A6) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30687714 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity
30687714 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30687714 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344695JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Factor XII Monoclonal antibody specifically detects Factor XII in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Factor XII
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5A6
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias beta-factor XIIa part 1, coagulation factor XII, coagulation factor XII (Hageman factor), coagulation factor XIIa heavy chain, coagulation factor XIIa light chain, EC 3.4.21, EC 3.4.21.38, F12, HAE3, HAEX, HAF, HAF beta-factor XIIa part 2, Hageman factor
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 73-372 of human F12(NP_000496) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2161
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.