missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FABP4/A-FABP Rabbit anti-Mouse, Rat, Clone: 1N6B4, Novus Biologicals™

Código de producto. 18358501
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18358501 20 μg 20µL
18320986 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18358501 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP31539020UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

FABP4/A-FABP Monoclonal antibody specifically detects FABP4/A-FABP in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen FABP4/A-FABP
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1N6B4
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias Adipocyte lipid-binding protein, Adipocyte-type fatty acid-binding protein, A-FABPAFABP, ALBP, aP2, fatty acid binding protein 4, adipocyte, Fatty acid-binding protein 4, fatty acid-binding protein, adipocyte
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FABP4/A-FABP (P15090).
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2167
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.