missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eye Wash Station Wall Bracket
Description
The 1997 Approved Code of Practice states that Where tap water is not readily available for eye irrigation, at least 1L of sterile water or sterile normal saline 0.9% in sealed disposable containers should be provided.
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Equipment) | Eye Wash Station |
| Includes | Two 500 mL Eye Wash Bottles |
| Material | Molded Plastic |
| Mounting | Wall |
| Product Type | Bracket |
| Weight (Metric) | 0.01 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?