missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Exosome component 1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18410878 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18410878 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18410878 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222239AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Exosome component 1 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Exosome component 1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CGI-108,3'-5' exoribonuclease CSL4 homolog, CSL4 exosomal core protein homolog, Csl4p, CSL4p13, exosomal core protein CSL4, exosome component 1hCsl4p, homolog of yeast exosomal core protein CSL4, SKI4, Ski4p
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 145 and 195 of human Exosome Component 1 using the numbering given in entry NP_057130.1 (GeneID 51013).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51013
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.