missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ EXOC6B Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA565123
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: MKQAQQQRNLD NIVLQQPRIG SKRKSKKDAY IIFDTEIEST SPKSEQDSGI LDVEDEE Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 93%, rat 93%.
Component of the exocyst complex involved in the docking of exocytic vesicles with fusion sites on the plasma membrane.
Especificaciones
| EXOC6B | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| EXOC6B | |
| 4930569O18Rik; EXOC6B; Exocyst complex component 6B; exocyst complex component Sec15B; G430127E12Rik; KIAA0919; mKIAA0919; RGD1560638; SEC15 homolog B; Sec15b; Sec15l2; SEC15-like 2; SEC15-like protein 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23233 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9Y2D4 | |
| EXOC6B | |
| Recombinant Human EXOC6B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104644). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido