missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ EWSR1/ATF1 SY Translocation FISH Probe

Product Code. p-7192963
Click to view available options
Quantity:
100 μL
200 μL
Unit Size:
100µL
200µL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16063575

Brand: Abnova™ FT0023.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.

Specifikationer

Content And Storage Store at 4°C in the dark
Format Tube
For Use With (Application) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene Ewing sarcoma breakpoint region 1
Gene Alias EWS
Gene Symbol EWSR1
Gene ID (Entrez) 2130;466
Product Type DNA/RNA
Quantity 100 μL
Form Liquid
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.