missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Evercool 190, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Evercool 190 |
| CAS | 926913-58-8 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C18 H28 N2 O |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]cyclohexanecarboxamide, Evercool G 190, FEMA 4549 |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H28N2O/c1-13(2)16-8-7-14(3)12-17(16)18(21)20-11-9-15-6-4-5-10-19-15/h4-6,10,13-14,16-17H,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | C(NCCC1=CC=CC=N1)(=O)[C@H]2[C@H]([C@@H](C)C)CC[C@@H](C)C2 |
| IUPAC Name | (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-yl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)cyclohexane-1-carboxamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.428 |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?