missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ets-1 Antibody (ETS1/1801), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18419912 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18419912 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18419912 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254514JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ets-1 Monoclonal antibody specifically detects Ets-1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ets-1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone ETS1/1801
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, ETS-1, EWSR2, FLJ10768, p54, protein C-ets-1, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1 (avian)
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human Ets-1 fragment (around aa137-230) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14921)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2113
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.