missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etifoxine, MedChemExpress

Product Code. 16469627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16469627

Marke: Medchem Express HY16579A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Spezifikation

Chemical Name or Material Etifoxine
Physical Form Solid
CAS 21715-46-8
Color Yellow
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C17H17ClN2O
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym HOE 36-801
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (332.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 300.78
Formula Weight 300.78
Percent Purity 99.87%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt