missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene-d4-diamine-1-N-t-BOC, CDN

Product Code. 30321278
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
Unit Size:
0.10g
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Product Code. 30321278

Brand: CDN CDND68450.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material mono-BOC-ethylenediamine-1,1,2,2-D4
CAS 509148-73-6
Molecular Formula C7 D4 H12 N2 O2
Quantity 0.1 g
Synonym Carbamic acid, (2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, 1,1-dimethylethyl ester (9 CI), (2-Amino-ethyl-1,1,2,2-d4)-carbamic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-1,2-ethylenediamine-1,1,2,2-d4, N-tert-Butoxycarbonylethylenediamine-d4, mono-BOC-ethylenediamine-1,1,2,2-D4, Ethylene-d4-diamine-1-N-t-BOC
InChI Formula InChI=1 S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name tert-butyl N-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 164.2388
Formula Weight 164.1463 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado