missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Thiophene-2-carboxylate, Mikromol™

Codice prodotto. 30050756
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30050756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050756 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1081.02
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl Thiophene-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Ethyl Thiophene-2-carboxylate
CAS 2810-04-0
Analyte or Component Names Ethyl Thiophene-2-carboxylate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C7 H8 O2 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym 2-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester, 2-(Ethoxycarbonyl)thiophene, 2-Thienylcarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-thenoate, Ethyl 2-thiophenecarboxylate, Ethyl thiophen-2-carboxylate, NSC 39455
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cccs1
IUPAC Name ethyl thiophene-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 156.2
Quantity 100 mg
Formula Weight 156.0245 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.