missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Cyanoacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Ethyl Cyanoacetate |
| CAS | 105-56-6 |
| Molecular Formula | C5H7NO2 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetonitrile, Cyanoacetic Acid Ethyl Ester, Cyanoacetic Ester, Ethyl 2-Cyanoacetate, Ethyl Cyanacetate, Ethyl Cyanoacetate, Ethyl Cyanoethanoate, Ethyl alpha-Cyanoacetate, Malonic Acid Ethyl Ester Nitrile, NSC 8844 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC#N |
| IUPAC Name | ethyl 2-cyanoacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 113.11 |
| Formula Weight | 113.0477 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?