missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Mikromol™
Descrizione
Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| CAS | 24683-26-9 |
| Analyte or Component Names | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-dioxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H13 N O5 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meloxicam Imp. A (EP), Piroxicam Imp. K (EP), Meloxicam USP Related Compound A, Meloxicam USP RC A, Ethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Related Compound A, Meloxicam Impurity A, Piroxicam Impurity K |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |
| IUPAC Name | ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxylate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?