missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15414936
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15414936

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59291.MD

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.

Solubility
Slightly soluble in water.

Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56824-91-0
Molecular Formula C12H9Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 270.109
MDL Number MFCD00173351
InChI Key HINLPSGAVZPTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4,8-dichloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4,8-dichloro-3-quinolinecarboxylate, ethyl-4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 728974
IUPAC Name ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Cl

Specifikationer

Quantity 250 mg
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 270.11
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.