missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol (Untaxed), Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA

Product Code. 15602480
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Packaging:
Poly Bottle
Stainless Steel Can
Packungsgröße:
1 L
2.5 L
30kg
5 L
Pack of 4
Pack of 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Artikelnummer. 15602480

Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 241034X5L

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.

Chemische Identifikatoren

CAS 64-17-5
Molecular Formula C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
MDL Number MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name ethanol
SMILES CCO

Spezifikation

Melting Point -114°C (literature)
CAS Max % 100.0000%
Density 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Boiling Point 78°C to 79°C
Quantity 4 x 5 L
Flash Point 12°C
Packaging Poly Bottle
Linear Formula CH3CH2OH
UN Number UN1170
Beilstein 1718733
Formula Weight 46
Percent Purity >99.8%
Grade puriss.
Chemical Name or Material Ethanol (Untaxed), Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt