missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ERVV-1 Recombinant Protein Antigen

Product Code. 18335853
Change view
Click to view available options
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18335853 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18335853 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP317159PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 147664
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 22 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias Endogenous Retrovirus Group V Member 1, Endogenous Retrovirus Group V Member 1, Envelope, Endogenous Retrovirus Group V, Member 1, Endogenous Retrovirus Group V, Member 2, Envelope Glycoprotein ENVV1, Envelope Protein ENVV1, ENVV1, FLJ32214, HERV-V1
Gene Symbol ERVV-1
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ERVV-1
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.