missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERManI Antibody (3C2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18403584 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18403584 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18403584 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP213167MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ERManI Monoclonal antibody specifically detects ERManI in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen ERManI
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 3C2
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias alpha 1,2-mannosidase, EC 3.2.1.113, endoplasmic reticulum alpha-mannosidase 1, endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase 1, ER alpha 1,2-mannosidase, ER alpha-1,2-mannosidase, ER ManI, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific processing alpha-mannosidase, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, MANA-ER, Mannosidase alpha class 1B member 1, mannosidase, alpha, class 1B, member 1, MRT15, RP11-350O14.2
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant ERManI [Swiss-Prot# Q9UKM7]
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 11253
Target Species Human, Mouse (Negative)
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.