missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp

Product Code. 15722509 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
1 L Erlenmeyer Flask
2 L Erlenmeyer Flask
2.8 L Erlenmeyer Flask
3 L Erlenmeyer Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
6 L Erlenmeyer Flask
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15722509

Brand: OHAUS™ 30400090

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

OHAUS™ Erlenmeyer Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.

  • Constructed of stainless steel
  • For use with flasks
  • Designed to securely hold flask in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type Flask Clamp
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) 1 L Erlenmeyer Flask
For Use With (Application) Holding flasks
Description 1 Liter Erlenmeyer Flask Clamp
Color Silver
Jaw Type Four Interlocking
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis