missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPZ011989 trifluoroacetate, MedChemExpress

Product Code. 16453257
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16453257

Brand: Medchem Express HY16986A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.

EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.

Specifications

Chemical Name or Material EPZ011989 trifluoroacetate
Physical Form Solid
CAS 1598383-41-5
Color Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C37H52F3N5O6
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym EPZ-011989 trifluoroacetate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (138.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C.O=C(O)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 719.83
Formula Weight 719.83
Percent Purity 98.71%
Grade Research
Show More Show Less

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato