Learn More
Invitrogen™ EphB6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA5120289
Codice prodotto. 17791684
  • £429.00 / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Positive test controls include: U-251MG, BxPC-3, Mouse thymus, Mouse brain. The target is usually found in the following locations: Membrane, Secreted, Single-pass type I membrane protein. Immunogen sequence: HFDQLVAAFD KMIRKPDTLQ AGGDPGERPS QALLTPVALD FPCLDSPQAW LSAIGLECYQ DNFSKFGLCT FSDVAQLSLE DLPALGITLA GHQKKLLHHI QLLQQHLRQQ GSVEV.
Ephrin receptors and their ligands, the ephrins, mediate numerous developmental processes, particularly in the nervous system. Based on their structures and sequence relationships, ephrins are divided into the ephrin-A (EFNA) class, which are anchored to the membrane by a glycosylphosphatidylinositol linkage, and the ephrin-B (EFNB) class, which are transmembrane proteins. The Eph family of receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. Ephrin receptors make up the largest subgroup of the receptor tyrosine kinase (RTK) family. The ephrin receptor encoded by this gene lacks the kinase activity of most receptor tyrosine kinases and binds to ephrin-B ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EphB6
Polyclonal
Unconjugated
EPHB6
Cekl; chicken eph/elk receptor-like protein; EPB6; EPH receptor B6; EPHB6; EphB6v; Epherin B6; Epherin receptor B6; ephrin type A receptor; ephrin type-B receptor 6; HEP; human kinase-defective Eph-family receptor protein; MEP; MGC129910; MGC129911; Tyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
13848, 2051
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
1.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
O08644, O15197
EPHB6
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 615-729 of human EPHB6 (NP_001267724.2).
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato