missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB6 Antibody (026), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18422845 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18422845 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18422845 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289326AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

EphB6 Monoclonal antibody specifically detects EphB6 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen EphB6
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 026
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.10.1, EPH receptor B6, EphB6, ephrin type-B receptor 6, HEPTyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6, MGC129910, MGC129911
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB6 (NP_004436.1; Met1-Ser579).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2051
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.