missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EphB4 Antibody (047), DyLight 680 , Novus Biologicals™

Product Code. 18414356 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18414356 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18414356 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289353FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

EphB4 Monoclonal antibody specifically detects EphB4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EphB4
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 047
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EPH receptor B4, EphB4, ephrin type-B receptor 4, hepatoma transmembrane kinase, HTKephrin receptor EphB4, MYK1, soluble EPHB4 variant 1, soluble EPHB4 variant 2, soluble EPHB4 variant 3, Tyro11, Tyrosine-protein kinase receptor HTK, Tyrosine-protein kinase TYRO11
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human EphB4 (NP_004435.3; Met1-Ala539).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2050
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.