missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPA Method 515.3 Independent Check Standard Mixture 407 10-100 μg/mL in Methyl tert Butyl Ether, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester |
| CAS | 1928-37-6, 18625-12-2, 1928-38-7, 2905-67-1, 100-17-4, 50594-67-7 |
| Analyte or Component Names | 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pentachloroanisole 10 μg/mL∣2,4,5-T-methyl ester 25 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 50 μg/mL∣Acifluorfen methyl ester 50 μg/mL∣Chloramben methyl ester 50 μg/mL∣Dicamba-methyl ester 50 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 100 μg/mL∣2,4-D-methyl ester 100 μg/mL∣4-Nitroanisole 100 μg/mL∣Bentazone-methyl 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dalapon-methyl ester 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 100 μg/mL∣Picloram-methyl ester 100 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?