Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm for UF160plus, Standard Position Right Side Center/Center
Código de producto. 17589075 Tienda Memmert Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
23 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17589075
missing translation for 'mfr': Memmert™ UF160plusF2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Optional entry port for Memmert Ovens.
  • Entry port with 23 mm diameter
  • Flap and stopper closure
  • Standard position right side center/center
Especificaciones
For Use With (Equipment) UF160plus Oven
Type Entry Port
Diameter (Metric) 23 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado