missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
ENT1 Polyclonal specifically detects ENT1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
| Antigen | ENT1 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | ENT1es-type, equilibrative nucleoside transporter 1, MGC1465, MGC3778, solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1, Solute carrier family 29 member 1, solute carrier family 29, member 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human ENT1 (NP_001071645.1). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 20 μL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?