missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride, Mikromol™
Description
ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride) |
| CAS | 1087-69-0 |
| Analyte or Component Names | N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride (ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C17 H23 N O . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP), Dextromethorphan Imp. A (EP), ent-3-Methoxymorphinan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. A (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyldextromethorphan Hydrochloride, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity A as Hydrochloride, Dextromethorphan Impurity A as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc2C[C@@H]3NCC[C@]4(CCCC[C@H]34)c2c1 |
| IUPAC Name | (9α,13α,14α)-3-Methoxymorphinan hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?