missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enoxaparin Sodium, TRC

Codice prodotto. 30138379
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30138379 25 mg 25mg
30138088 50 mg 50mg
30004397 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30138379 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH24580825MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 679809-58-6
Molecular Formula C42H59N3Na4O35S2
Molecular Weight (g/mol) 1322
Synonym Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
IUPAC Name sodium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-carboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxymethyl)-4-methyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-carboxylato-2,3-dihydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-pyran-6-carboxylate
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Specifica

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formula Weight 1321.2
Chemical Name or Material Enoxaparin Sodium
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.