missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emetine Dihydrochloride, LoGiCal

Codice prodotto. 30459118
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30459118 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30459118 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0131.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Emetine Dihydrochloride
CAS 316-42-7
Analyte or Component Names Emetine Dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Emetine Dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine hydrochloride (1:2), 3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolyl)methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, (2S,3R,11bS)-3-Ethyl-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-isoquinolinyl]methyl]-2H-benzo[a]quinolizine dihydrochloride, 6',7',10,11-Tetramethoxy-emetan dihydrochloride, Emetine dihydrochloride, (-)-Emetine dihydrochloride, Emetine hydrochloride, Hemometina, l-Emetine dihydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
Solution Type Neat
SMILES Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45
IUPAC Name (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl]methyl]-3-ethyl-9,10-dimethoxy-2,3,4,6,7,11b-hexahydro-1H-benzo[a]quinolizine;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 553.56
Quantity 10 mg
Formula Weight 552.2522 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.